Learn More
Falcon™ Placas de cultivo tisular de fácil agarre
Incluye superficies planas de poliestireno ópticamente transparente para una visualización microscópica sin distorsiones de las células. Las placas de cultivo tisular de fácil agarre Corning™ Falcon™ se han diseñado exclusivamente para elevar una placa o una pila pequeña de placas.
Marca: Falcon™ 353001
Descripción
- Superficies planas de poliestireno ópticamente transparente para una visualización microscópica sin distorsiones de las células.
- Superficie uniforme creada químicamente mediante tratamiento de plasma de gas al vacío que favorece la fijación celular
- Manipulación mejorada de placas pequeñas con el exclusivo diseño Easy-Grip
- Apirógenas
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Envasadas en bolsas de calidad médica y con cierre de tipo desprendible
- Poliestireno virgen de cristal
- Cultivo de tejidos estándar (TC), Tratamiento de superficies Corning™ PrimariaTM y poliestireno no tratado para TC disponibles
Diseñado para cultivo celular
- Óptica plana y sin distorsión
- Tapas diseñadas para un intercambio de gases óptimo
- Anillos de apilamiento que facilitan el apilado y la manipulación
- El tratamiento con plasma con gas al vacío modifica de forma permanente y consistente la superficie de crecimiento de las células
- La superficie estándar de cultivo de tejidos es hidrófila y contiene una variedad de grupos funcionales cargados negativamente que favorecen la adhesión y la propagación de las células
- La superficie de cultivo de tejido de Corning Primaria incorpora además grupos funcionales que contienen nitrógeno y se ha demostrado que favorece una mejor fijación, propagación y diferenciación de algunos tipos de células
Información de órdenes
Envases de 20 por funda (25 fundas por caja).
Especificaciones
Transparente | |
Poliestireno | |
3 mL (pocillo) | |
11,78 cm2 | |
Redonda | |
Cultivo celular | |
2,5 a 3 mL | |
500/Cajas de cartón | |
11,05 mm |
Sí | |
Plano | |
Transparente | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Cultivo Celular Placa Petri | |
Tapa | |
20/Paq. | |
40,28 mm |