Learn More
Falcon™ Placas de cultivo tisular de fácil agarre
Incluye superficies planas de poliestireno ópticamente transparente para una visualización microscópica sin distorsiones de las células. Las placas de cultivo tisular de fácil agarre Corning™ Falcon™ se han diseñado exclusivamente para elevar una placa o una pila pequeña de placas.
285.00€ - 312.00€
Especificaciones
Color del tapón | Transparente |
---|---|
Cierre incluido | Sí |
Material del cierre | Poliestireno |
Forma del fondo | Plano |
Color | Transparente |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Área de cultivo | Volumen de trabajo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Área de cultivo | Volumen de trabajo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10038820
|
Falcon™
353001 |
40,28 mm | 11,78 cm2 | 2,5 a 3 mL |
285.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10099170
|
Falcon™
353004 |
54,74 mm | 19,5 cm2 | 6 a 7 mL |
312.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Superficie uniforme creada químicamente mediante el tratamiento de gas plasma o al vacío que favorece la fijación celular
- Manipulación mejorada de placas pequeñas con el exclusivo diseño Easy-Grip
- Apirógenas
- Esterilizadas mediante radiación gamma
- Envasadas en bolsas de calidad médica y con cierre de tipo desplegable
- Poliestireno virgen de cristal
Información de órdenes
Envases de 20 por funda (25 fundas por caja).
Especificaciones
Transparente | |
Poliestireno | |
Transparente | |
Redonda | |
Cultivo celular | |
Tapa | |
20/Paq. |
Sí | |
Plano | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Cultivo Celular Placa Petri | |
500/Cajas de cartón |