Learn More
Falcon™ Placa de cultivo tisular con rejilla
Incluye superficies planas de poliestireno ópticamente transparente para una visualización microscópica sin distorsiones de las células. Las placas de cultivo tisular Falcon™ Easy-Grip están diseñadas exclusivamente para simplificar la tarea de levantar un plato o una pequeña pila de platos.
Marca: Falcon™ 353025
330.42 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
- Superficies planas de poliestireno ópticamente transparente para una visualización microscópica sin distorsiones de las células.
- Superficie uniforme creada químicamente mediante tratamiento de plasma de gas al vacío que favorece la fijación celular
- Manipulación mejorada de placas pequeñas con el exclusivo diseño Easy-Grip
- Apirógenas
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Envasadas en bolsas de calidad médica y con cierre de tipo desprendible
- Poliestireno virgen de cristal
- Cultivo de tejidos estándar (TC), tratamiento de superficies Corning™ PrimariaTM y poliestireno no tratado para TC disponibles
Diseñado para cultivo celular
- Óptica plana y sin distorsión
- Tapas diseñadas para un intercambio de gases óptimo
- Anillos de apilamiento que facilitan el apilado y la manipulación
- El tratamiento con plasma con gas al vacío modifica de forma permanente y consistente la superficie de crecimiento de las células
- La superficie estándar de cultivo de tejidos es hidrófila y contiene una variedad de grupos funcionales cargados negativamente que favorecen la adhesión y la propagación de las células
- La superficie de cultivo de tejido de Corning Primaria incorpora además grupos funcionales que contienen nitrógeno y se ha demostrado que favorece una mejor fijación, propagación y diferenciación de algunos tipos de células
Información de órdenes
Envases de 10 por funda
Especificaciones
Transparente | |
Poliestireno | |
50 mL (Pozo) | |
151,9 cm2 | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Cultivo Celular Placa Petri | |
Tapa | |
10/Pq. | |
148,2 mm |
Sí | |
Plano | |
Transparente | |
Rejilla | |
Redonda | |
Cultivo celular | |
45 a 50 mL | |
100/Cajas de cartón | |
22,1 mm |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
4343053 | Certificado de calidad | 14/04/2025 | 353025 |
4343052 | Certificado de calidad | 14/04/2025 | 353025 |
4343051 | Certificado de calidad | 14/04/2025 | 353025 |
4323840 | Certificado de calidad | 14/04/2025 | 353025 |
4317005 | Certificado de calidad | 14/04/2025 | 353025 |
Ofertas especiales
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Ahorre en Productos de laboratorio Corning
Oferta Corning Lab ProductsPromo Code: 24073Expires: 2025-04-25
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31