Learn More
Falcon™ Instrumental de plástico para fertilización in vitro: Placas redondas
BIOPHARMA
Dispositivos médicos de 510 (k) aprobados por la FDA
Marca:  Falcon™ 353653
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10011081
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. Durante 2013, han integrado las marcas de Discovery Labware (como, Falcon™, Matrigel™ y BioCoatT™) en su creciente familia de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Descripción
Descripción
Note: The lids of the Falcon™ IVF Products are not certified nonembryotoxic.
  • Instrumentos de plástico probados previamente para la fertilización in vitro (FIV)
  • Marcado CE conforme con la directiva sobre productos sanitarios 93/42/EEC
  • Fabricado de conformidad con la normativa del sistema de calidad de la FDA
  • Dispositivo médico clase II aprobado por la FDA de EE. UU.
  • No embriotóxico, no citotóxico y apirógeno
  • Tratamiento para cultivo de tejidos (TC) para una superficie hidrófila uniforme
  • La placa de pared baja no se trata para TC (no humectable) para una uniformidad óptima de gotas de medios
  • Esterilizado mediante irradiación gamma (SAL 10-6)
  • Fondos planos de placa para una óptica sin distorsión
  • Envasadas en bolsas de calidad médica y con cierre de tipo desplegable, las bolsas multiunidad tienen pestañas reselladas
Información de órdenes
Se suministran en envasado de tipo desplegable para garantizar la esterilidad. Las placas se envasan 20 por manguito; las placas se envasan individualmente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
2,89 cm2
2,5 ml
20/paquete, 500/caja
500/caja
Estériles
Poliestireno
Plato de un pocillo de 15 x 60 mm
20/Paq.
Tratado con TC