Learn More
Falcon™ Instrumental de plástico para fertilización in vitro: Placas redondas
Dispositivos médicos de 510 (k) aprobados por la FDA
92.55€ - 710.73€
Especificaciones
Material | Poliestireno |
---|---|
Esterilidad | Estériles |
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. Durante 2013, han integrado las marcas de Discovery Labware (como, Falcon™, Matrigel™ y BioCoatT™) en su creciente familia de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto | Marca | Tipo | Área de cultivo | Tratamiento de superficie | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Área de cultivo | Tratamiento de superficie | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10674052
|
Falcon™
353654 |
Placa de cuatro pocillos de 17 x 11 mm | 1,39 cm2 | Tratado con TC | 1/paquete, 100/caja | N/A | |||
10011081
|
Falcon™
353653 |
Plato de un pocillo de 15 x 60 mm | 2,89 cm2 | Tratado con TC | 20/paquete, 500/caja | N/A | |||
13404059
|
Falcon™
353655 |
Placa de pared baja de 50 x 9 mm | 19 cm2 | No tratado para TC | 4/paquete, 100/caja | N/A | |||
10729471
|
Falcon™
353652 |
Plato redondo de 60 x 15 mm | 21,29 cm2 | Tratado con TC | 20/paquete, 500/caja | N/A | |||
Descripción
Note: The lids of the Falcon™ IVF Products are not certified nonembryotoxic.
Sometido a pruebas para comprobar la toxicidad embrionaria mediante el cultivo de embriones de ratón tanto en el propio instrumental de laboratorio como en medios que han estado en contacto con el instrumental durante 24 horas a 37 °C (98.6 °F)
- Placas de poliestireno estériles, apirógenas y tratadas para cultivo de tejidos
- El instrumental de laboratorio «no es tóxico» si permite el crecimiento de ≥ 75 % de los embriones hasta la etapa ampliada y/o la etapa de blastocisto incubado“”
- Ópticamente transparente para una visualización óptima durante los procedimientos rutinarios de observación y manipulación
Placas de 60 mm estándar
- Disponibles con o sin pocillo central de 2.45 cm2 Los pocillos numerados y los anillos de condensación de la tapa ayudan a evitar la contaminación cruzada entre pocillos Gran área de escritura que facilita el marcado y la identificación de placas
Información de órdenes
Se suministran en envasado de tipo desplegable para garantizar la esterilidad. Las placas se envasan 20 por manguito; las placas se envasan individualmente.
Especificaciones
Poliestireno | |
Estériles |