Learn More
Falcon™ Recipientes para muestras estériles
Fabricados con polipropileno transparente para ofrecer resistencia y visibilidad. Los recipientes para muestras estériles Falcon™ son ideales para la recogida de muestras.
Marca: Falcon™ 354013
91.33 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21693" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los recipientes estériles de polipropileno desechables proporcionan una contención segura de las muestras
- Disponibles en tamaños de 110 y 220 ml, con y sin tapas a juego
- Presenta graduaciones moldeadas para facilitar las mediciones
- Graduado en onzas y mililitros para proporcionar recipientes prácticos, eficaces y de un solo uso para la recolección, el transporte y el almacenamiento de una amplia variedad de muestras
- Inerte y químicamente resistente a reactivos de laboratorio comúnmente utilizados a temperatura ambiente
Características
Estéril- Graduaciones de 125,6 ml (4 1/4 oz.) de 14,7 ml (1/2 oz.) a 133,1 ml (4 1/2 oz.) en incrementos de 7,39 ml (1/4 oz.) y de 20 a 110 ml en incrementos de 10 ml
- Tamaño de 236,5 ml (8 onzas) graduado de 7,39 ml (1/4 oz.) a 236,5 ml (8 onzas) en incrementos de 7,39 ml (1/4 oz.) y de 20 a 220 ml en incrementos de 10 ml
Especificaciones
Sí | |
Polipropileno | |
110 mL | |
1/Paq. |
Sí | |
Estéril | |
100/caja |