Learn More
Falcon™ Recipientes para muestras estériles
Fabricados con polipropileno transparente para ofrecer resistencia y visibilidad. Los recipientes para muestras estériles Corning Falcon™ son ideales para la recogida de muestras.
96.99€ - 376.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Closure Included | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Closure Included | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10100881
|
Falcon™
354015 |
220 mL | Sí |
104.00€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10153862
|
Falcon™
354020 |
220 mL | No |
338.42€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10002922
|
Falcon™
354014 |
110 mL | No |
376.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10190871
|
Falcon™
354013 |
110 mL | Sí |
96.99€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Graduados
- Configurados con o sin tapa; envasados individualmente o a granel
- Recipientes de muestras para recogida, almacenamiento y transporte
Especificaciones
Sí | |
Polipropileno | |
Estéril |