Learn More
STEMCELL Technologies Fasudil (Dihydrochloride)
RHO/ROCK pathway inhibitor; Inhibits ROCK2
Marca:  STEMCELL Technologies 73662
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17190252
  • 172.80€ / 10 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Fasudil (also known as HA-1077) is a potent inhibitor of Rho-associated coiled-coil containing protein kinase 2 (ROCK2; IC50 = 1.9 μM)
  • Additionally, it inhibits protein kinase C-related kinase 2 (PRK2), mitogen- and stress-activated protein kinase (MSK1), and mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 1b (MAPKAP-K1b) with IC50 values of 4, 5, and 15 μM, respectively (Davies et al.) This product is supplied as the dihydrochloride salt of the molecule
Especificaciones
Especificaciones
203911-27-7
10 mg
≥98%
HA-1077
C14H17N3O2S · 2HCl
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
STEMCELL Technologies Fasudil (Dihydrochloride)