missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies Fasudil (Dihydrochloride)
RHO/ROCK pathway inhibitor; Inhibits ROCK2

172.80€ - 461.70€
Especificaciones
CAS | 203911-27-7 |
---|---|
Sinónimo | HA-1077 |
Fórmula molecular | C14H17N3O2S · 2HCl |
Pureza | ≥98% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17100262
![]() |
STEMCELL Technologies
73664 |
100 mg |
461.70€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17190252
![]() |
STEMCELL Technologies
73662 |
10 mg |
172.80€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Fasudil (also known as HA-1077) is a potent inhibitor of Rho-associated coiled-coil containing protein kinase 2 (ROCK2; IC50 = 1.9 μM)
- Additionally, it inhibits protein kinase C-related kinase 2 (PRK2), mitogen- and stress-activated protein kinase (MSK1), and mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 1b (MAPKAP-K1b) with IC50 values of 4, 5, and 15 μM, respectively (Davies et al.) This product is supplied as the dihydrochloride salt of the molecule
Especificaciones
203911-27-7 | |
HA-1077 | |
C14H17N3O2S · 2HCl | |
≥98% |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
STEMCELL Technologies Fasudil (Dihydrochloride)