Learn More
STEMCELL Technologies Fasudil (Dihydrochloride)
RHO/ROCK pathway inhibitor; Inhibits ROCK2
Marca: STEMCELL Technologies 73664
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fasudil (also known as HA-1077) is a potent inhibitor of Rho-associated coiled-coil containing protein kinase 2 (ROCK2; IC50 = 1.9 μM)
- Additionally, it inhibits protein kinase C-related kinase 2 (PRK2), mitogen- and stress-activated protein kinase (MSK1), and mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 1b (MAPKAP-K1b) with IC50 values of 4, 5, and 15 μM, respectively (Davies et al.) This product is supplied as the dihydrochloride salt of the molecule
Especificaciones
203911-27-7 | |
100 mg | |
≥98% |
HA-1077 | |
C14H17N3O2S · 2HCl |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 12
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
STEMCELL Technologies Fasudil (Dihydrochloride)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido