Learn More
Novus Biologicals™ INSTA-Blot Human Tissues
Applications: Western Blot
Marca: Novus Biologicals™ NBP2-31378
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Recommended Storage
Store at room temperature
Especificaciones
Tissues are from donors with no known disease. Tissues are lysed in lysis buffer (10 mM Tris, pH 8.0, 130 mM NaCl, 1% Triton X-100, 10 mM NaF, 10 mM NaPi, 10 mM NaPPi) containing Protease Inhibitor Cocktail (PIC) and PMSF. Prior to SDS-PAGE the tissue lysate is resuspended with 4x Laemmli sample buffer with B-mercaptoethanol and denatured in boiling water. Use in Western blot reported in scientific literature (PMID 25615412) |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
Novus Biologicals™ INSTA-Blot Human Tissues > SDS-Page Human Tissues Membrane
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido