Learn More
Thermo Scientific™ Nitrocellulose Membranes, 0.45 μm
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods).
Marca: Thermo Scientific™ 88018
484.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24363" para aplicar la oferta.
Descripción
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods). The 0.45-μm pore size is well-suited for a wide range of western blotting conditions and ideal for the transfer of most proteins (>20 kDa) and nucleic acids (>300 bp).
La nitrocelulosa es una matriz de unión popular para el Western blot por su gran afinidad con las proteínas y su compatibilidad con una amplia variedad de métodos de detección (por ejemplo, quimioluminiscencia, cromogénico y fluorescencia). Están disponibles membranas de nitrocelulosa Pierce con tamaños de poro de 0,2 y 0,45 micras, así como una variedad de tamaños de envase que contienen láminas precortadas para prácticamente cualquier aplicación.Características destacadas:
Alta calidad: membranas de nitrocelulosa 100 % puras de alta calidad con una superficie alta y una excelente uniformidad
Opciones: disponibles en tamaños de poro de 0,2 μm y 0,45 μm, variedades de nitrocelulosa para aplicaciones de péptidos y proteínas, respectivamente
Prácticas: varios tamaños de láminas precortadas y un rollo de precio económico para cortar con cualquier dimensión
Alta afinidad de unión: proporciona una excelente unión de proteínas, se bloquea fácilmente y produce una señal de fondo muy baja en el Western blot quimioluminiscente.
Especificaciones
3,5 m | |
Membrana de nitrocelulosa Pierce, 0,45 um, 30 cm x 3,5 m | |
Rollo | |
0,45 μm | |
Temperatura ambiente | |
Al menos 120 transferencias de minigel cuando se corta a 8 x 10 cm |
30 cm | |
1 rollo | |
Nitrocelulosa | |
Almacene las membranas a temperatura ambiente, lejos de vapores químicos. Algunos vapores de disolventes pueden disolver de manera parcial las membranas, lo que interrumpirá la estructura de los poros. Mantenga las membranas alejadas de la luz solar directa. La luz solar puede hacer que la nitrocelulosa se seque y se vuelva quebradiza. Nota: Los filtros de membrana de nitrocelulosa son muy inflamables. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y el fuego. El punto de inflamación es de aproximadamente 2 °C. Las membranas pueden esterilizarse mediante autoclave a vapor a 121 °C. | |
30 cm x 3,5 m |
Seguridad y manipulación
- NITROCELLULOSE MEMBRANE, .45
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZK402389 | Certificado de análisis | 18/12/2024 | 88018,88018_LITL18 PROMO |
ZI387465 | Certificado de análisis | 15/10/2024 | 88018,88018_LITL18 PROMO |
ZH386919 | Certificado de análisis | 06/09/2024 | 88018,88018_LITL18 PROMO |
ZG386918 | Certificado de análisis | 07/08/2024 | 88018,88018_LITL18 PROMO |
ZE386917 | Certificado de análisis | 06/06/2024 | 88018,88018_LITL18 PROMO |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Impulse la proteómica
Desbloquee avances en proteómica y ahorre de manera exclusiva.Promo Code: 25977Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 92%