Learn More
Hirschmann Instruments™ Cabezales de bomba peristáltica Rotarus™ PK 10
Facilita el cambio rápido y sencillo del cabezal en un solo gesto y sin herramientas. Los cabezales de bomba peristáltica Hirschmann Instruments™ rotarus™ han sido desarrollados para un manejo ágil.
Marca: Hirschmann Instruments™ 951102020
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- 3 rollos
- Para tubos WS/WT de 1.6 mm
Especificaciones
Cabezal de la bomba Rotarus PK 10 | |
1 | |
3 | |
WT 16mm |
Título del producto
Hirschmann Instruments™ Cabezales de bomba peristáltica Rotarus™ PK 10 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido