Learn More
Thermo Scientific™ Solución de CTP (100 mM)
Optimice muchas aplicaciones de biología molecular con este CTP, un nucleótido altamente estable con una pureza del 99 %.
Marca: Thermo Scientific™ R0451
Descripción
CTP (citidina 5'-trifosfato) es un nucleótido extremadamente estable con una pureza superior al 99 %. Se suministra como 100 mm de solución acuosa ajustada a un pH 7,3-7,5 con NaOH. Este nucleótido está diseñado para una variedad de aplicaciones de biología molecular.
Características destacadas
- Pureza superior al 99 % confirmada mediante HPLC
- Probado funcionalmente en transcripción in vitro
- Alta estabilidad: estable durante dos años a - 20 °C y tras varios ciclos de congelación-descongelación
Especificaciones
100 mm | |
CTP Solution, 100 mM (0.25 mL) Store at –20°C. |
|
no conjugado | |
Solución de CTP |
in vitro Transcription, RNA Amplification | |
Dry Ice | |
0.25 mL | |
Líquido |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2859463 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | R0451 |
2944757 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | R0451 |
3004851 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | R0451 |
3029192 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | R0451 |
3056797 | Certificado de análisis | 25/01/2025 | R0451 |