Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de ADN de 1 kb GeneRuler
GREENER_CHOICE
Realice la selección de tamaño y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa con esta mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados por cromatografía.
Marca:  Thermo Scientific™ SM0311
113.64 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24358" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11823963
  • 132.00€ / paquete de 5
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
La escalera de ADN de 1 kb GeneRuler, que oscila de 250 a 10.000 bp, se puede marcar radiactivamente con polinucleótido cinasa T4 (consulteel protocolo).
La escalera se suministra con el colorante de carga de ADN 6X y se puede utilizar para la medición de ADN y en aplicaciones de cuantificación aproximada.
Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía. La escalera de ADN de 1 kb GeneRuler se puede marcar radiactivamente con polinucleótido quinasa T4. La escalera se suministra con el colorante de carga de ADN 6X.
  • Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada
  • Bandas nítidas
  • Bandas de referencia brillantes (en rojo)
  • Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
6X
Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G
No
Geles de agarosa
Colorante de carga de ADN 6X, 2 x 1 ml
5 x 50 μg
Agarosa
Marcador de peso molecular
De 250 bp a 10000 bp
Embalaje sostenible
GeneRuler
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Estándar de ADN de 1 kb GeneRuler > Escalera de ADN 1 kb; 250-10.000 bp; 0,5 ug/μl; 5 x 50 ug