Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de ADN de 1 kb GeneRuler
Realice la selección de tamaño y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa con esta mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados por cromatografía.
132.00€ - 516.00€
Especificaciones
Concentración | 6X |
---|---|
Tipo de gel | Agarosa |
Etiqueta o tinte | Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G |
Tipo de producto | Marcador de peso molecular |
Listo para cargar | No |
Código de producto | Marca | Contenido del kit | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Contenido del kit | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11823963
![]() |
Thermo Scientific™
SM0311 |
Colorante de carga de ADN 6X, 2 x 1 ml |
132.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11833963
![]() |
Thermo Scientific™
SM0312 |
6X DNA Loading Dye, 10 x 1 ml |
516.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La escalera de ADN de 1 kb GeneRuler, que oscila de 250 a 10.000 bp, se puede marcar radiactivamente con polinucleótido cinasa T4 (consulteel protocolo).
La escalera se suministra con el colorante de carga de ADN 6X y se puede utilizar para la medición de ADN y en aplicaciones de cuantificación aproximada.
Características destacadas
- Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada
- Bandas nítidas.
- Bandas de referencia brillantes (en rojo)
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
6X | |
Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G | |
No | |
Geles de agarosa | |
GeneRuler |
Agarosa | |
Marcador de peso molecular | |
De 250 bp a 10000 bp | |
Embalaje sostenible |