Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de ADN de 1 kb GeneRuler
Realice la selección de tamaño y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa con esta mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados por cromatografía.
Marca: Thermo Scientific™ SM0312
345.72 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
La escalera de ADN de 1 kb GeneRuler, que oscila de 250 a 10.000 bp, se puede marcar radiactivamente con polinucleótido cinasa T4 (consulteel protocolo).
La escalera se suministra con el colorante de carga de ADN 6X y se puede utilizar para la medición de ADN y en aplicaciones de cuantificación aproximada.
Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía. La escalera de ADN de 1 kb GeneRuler se puede marcar radiactivamente con polinucleótido quinasa T4. La escalera se suministra con el colorante de carga de ADN 6X.- Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada
- Bandas nítidas
- Bandas de referencia brillantes (en rojo)
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
6X | |
Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G | |
No | |
Geles de agarosa | |
6X DNA Loading Dye, 10 x 1 ml | |
25 x 50 μg |
Agarosa | |
Marcador de peso molecular | |
De 250 bp a 10000 bp | |
Embalaje sostenible | |
GeneRuler |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron