Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de proteínas preteñidas PageRuler™, de 10 a 180 kDa
Mezcla de 10 proteínas teñidas de azul, naranja y verde (de 10 a 180 kDa) diseñadas para su uso como patrones de tamaño en la electroforesis de proteínas (SDS-PAGE) e inmunotransferencia (Western blotting).
Marca:  Thermo Scientific™ 26616
160.55 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24372" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11812124
  • 177.00€ / paquete de 2
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Contenido: dos viales de 250 µl cada uno
Tampón de almacenamiento: 62,5 mm Tris-H3PO4 (pH 7,5 a 25 °C), 1 mm EDTA, 2 % SDS, 10 mm DTT, 1 mm NaN3 y 33 % glicerol
Almacenamiento: Tras su recepción, almacenar a -20 °C
10
Tres colores: Azul, naranja, verde
180, 130, 100, 70, 55, 40, 35, 25, 15, 10 kDa
2 x 250 μl
Western Blotting, SDS-PAGE
Fluorescencia colorimétrica, NIR (700 nm), fluorescencia RGB (555 nm)
Marcadores moleculares de proteínas
De 10 a 180 kDa
Geles Bolt™ Bis-Tris Plus, Geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE™, geles SDS-PAGE
PageRuler™
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Estándar de proteínas preteñidas PageRuler™, de 10 a 180 kDa > 2 x 250 μl