Learn More
Thermo Scientific™ Kit de minipreparación de plásmidos GeneJET
Realice el aislamiento de ADN plasmídico de alta calidad a partir de cultivos recombinantes de E. coli con este sistema sencillo, rápido y rentable.
Marca: Thermo Scientific™ K0503
Descripción
El kit de minipreparación de plásmidos Thermo Scientific GeneJET utiliza una exclusiva tecnología de membrana a base de sílice en forma de una práctica columna de centrifugado. Recupera hasta 20 g de ADN plasmídico de alto número de copias por cada procedimiento de aislamiento.
El kit utiliza una exclusiva tecnología de membrana a base de sílice en forma de una práctica columna de centrifugado. Recupera hasta 20 μg de ADN plasmídico de alto número de copias en procedimiento de aislamiento.Eficiente: extraordinaria producción de hasta 20 μg de ADN plasmídico de gran calidad.
Rápido: el procedimiento tarda menos de 14 minutos.
Cómodo: no se requiere extracción de fenol/cloroformo ni precipitación de alcohol.
Puro: el ADN purificado está inmediatamente listo para su uso.
Recomendada para:
Aislamiento rápido de ADN plasmídico de gran pureza apto para su uso en todos los procedimientos convencionales de biología molecular, tales como:—digestión FastDigest o convencional,—secuenciación por fluorescencia automatizada y radioactiva
Especificaciones
Columna de centrifugación | |
Columna de sílice | |
Bacterias | |
Compatible (distribuidor de vacío) | |
GeneJET | |
250 preparaciones | |
< 14 min |
Columna de centrifugación | |
Mini | |
PCR, clonación, secuenciación, transformación, etiquetado de ácidos nucleicos, transcripción in vitro | |
<100 µ g de ADN plasmídico (pequeña escala) | |
Kit MiniPrep de plásmidos | |
ADN plasmídico |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium lauryl sulfate, Sodium hydroxide
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2811034 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | K0503 |
2810539 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | K0503 |
2820488 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | K0503 |
2814372 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | K0503 |
2789240 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | K0503 |