Learn More
Thermo Scientific™ Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X)
Optimize qPCR with probe chemistry using standard cycling protocols with these ready-to-use qPCR master mixes.
Marca:  Thermo Scientific™ K0231
195.18 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21881" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.44490kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11803923
  • 225.00€ / 200 reacciones
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Maxima Probe qPCR Master Mixes are ready-to-use solutions optimized for quantitative real-time PCR. The master mixes include Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase and dNTPs in an optimized PCR buffer. Only template and primers need to be added.
Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase in combination with an optimized buffer ensures PCR specificity and sensitivity. dUTP is included in the mix for optional carry-over contamination control using uracil DNA glycosylase (UDG). The use of Maxima Probe qPCR Master Mixes in real-time PCR ensures reproducible, sensitive and specific quantification of genomic, plasmid, viral, and cDNA templates.
Maxima Probe qPCR Master Mixes are compatible with most real-time thermal cyclers.
Las mezclas maestras incluyen la ADN polimerasa Taq Maxima Hot Start y desoxinucleótidos (dNTP) en un tampón de PCR optimizado. Se complementa con el colorante de referencia pasivo ROX. Solo es necesario añadir la plantilla y los primers. La ADN polimerasa Taq Maxima Hot Start en combinación con los tampones optimizados garantiza la sensibilidad y la especificidad de la PCR. La mezcla incluye dUTP para realizar un control opcional de contaminación cruzada mediante uracilo-ADN glicosilasa (UDG). ROX actúa como colorante de referencia pasivo. El uso de Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) en PCR en tiempo real garantiza la cuantificación específica, sensible y reproducible de plantillas de ADNc, viral, plasmídico y genómico. El Master Mix se puede utilizar con la mayoría de termocicladores en tiempo real, incluidos los instrumentos de Applied Biosystems, Eppendorf, Corbett, Bio-Rad y Roche.
  • Sensibilidad: detecta un número bajo de copias.
  • Especificidad: la ADN polimerasa Taq Maxima Hot Start y el tampón optimizado eliminan la formación y amplificación inespecífica de los dímeros de primers.
  • Amplia gama lineal: cuantificación precisa en 9 órdenes de magnitud.
  • Universal: se puede utilizar con sondas específicas de secuencia en la mayoría de los termocicladores en tiempo real
  • Reproducibilidad y comodidad: la mezcla maestra 2X lista para usar minimiza los errores de pipeteo y reduce el tiempo de preparación.
Recomendada para:
PCR en tiempo real con sondas de secuenciación específica; RT-PCR en tiempo real con sondas de secuenciación específica.
Especificaciones
Especificaciones
Contains:
• 2 x 1.25 mL Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) containing Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase and dNTPs (also dUTP) in an optimized PCR buffer with ROX passive reference dye; sufficient for 200 x 25 μL reactions.
• 2 x 1.25 mL Nuclease-Free Water
Store at -20°C.
Tubo
qPCR
Estándar
Maxima
200 reacciones de 25 μl
2X
ADN, ADNbc
Primer-probe
Alto
ADN polimerasa Taq
Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema StepOnePlus™, sistema StepOne™
Mezcla maestra para qPCR
PCR en tiempo real (PCRq)
200 reacciones
2 x 1,25 ml
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.