Learn More
Thermo Scientific™ O'RangeRuler 100 bp DNA Ladder, ready-to-use
Realice un dimensionamiento preciso de productos de PCR y otros fragmentos de ADN bicatenario en geles de agarosa o geles de poliacrilamida no desnaturalizantes con esta escalerilla de ADN con incrementos de 100 bp.
Marca: Thermo Scientific™ SM0623
84.42 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
La escalera de ADN de 100 bp O’RangeRuler de 100-1500 bp está diseñada para el dimensionamiento preciso de productos de PCR y de otros fragmentos de ADN bicatenario en geles de agarosa y geles de poliacrilamida no desnaturalizantes. Es una escalera con diferencias de 100 bp entre los fragmentos de ADN. Consiste en repeticiones de unidades básicas con extremos romos purificadas y unidas de 100 bp. No se recomienda para la cuantificación del ADN.
La escalera de ADN de 100 bp O'RangeRuler se suministra con colorante de carga de ADN 6X Orange para la muestra de ADN.
Características destacadas
- Escalerilla con incrementos de 100 bp
- Bandas nítidas, tamaños de fragmentos fáciles de recordar
- Bandas de referencia espaciadas uniformemente (en rojo)
- Lista para usar -se mezcla previamente con el colorante de carga de ADN 6X Orange para la carga directa en gel y se almacena a temperatura ambiente
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
6X | |
Xileno cianol FF, naranja G | |
Sí | |
Geles de agarosa | |
O’GeneRuler, O'RangeRuler |
Agarosa | |
Marcador de peso molecular | |
De 100 bp a 500 bp | |
Embalaje sostenible | |
25 μg |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2793180 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | SM0623 |
2845643 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | SM0623 |
2925827 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | SM0623 |
2989509 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | SM0623 |
2989502 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | SM0623 |