Learn More
Thermo Scientific™ Agarosa TopVision
TopVision Agarose es una agarosa muy purificada adecuada para electroforesis analítica y preparativa de ácidos nucleicos.
Marca: Thermo Scientific™ R0491
103.18 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Thermo Scientific TopVision Agarose proporciona una concentración óptima entre el 0,7 y el 2 % en todos los sistemas de tampón habituales. Es una agarosa muy purificada con valores muy bajos de EEO certificados por procedimientos de prueba estrictos de control de calidad.
Especificaciones
Gel de agarosa | |
88 °C | |
100 g |
De 100 bp a >30 kb | |
TopVision | |
Electroforesis en gel |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2830634 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | R0491 |
2816689 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | R0491 |
2860397 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | R0491 |
2869214 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | R0491 |
2915434 | Certificado de análisis | 27/01/2025 | R0491 |