Learn More
Hach Pacific Pty Ltd FerroVer™ Iron Reagent Powder Pillows
For Iron determination by the 1,10 phenanthroline method, using FerroVer™Iron Reagent.
Marca:  Hach Pacific Pty Ltd 85499
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12041587
  • 62.25€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 20-11-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
For Iron determination by the 1,10 phenanthroline method, using FerroVer™Iron Reagent. Hach Method 8008. USEPA approved for reporting wastewater analysis. Sample size: 25 mL. To confirm accurate results, see appropriate standard solutions on the Consumables tab.
Especificaciones
Conformidad con la EPA: sí
Instrumento: DR/3000, DR/2000
Método: 8008
Nombre del método: FerroVer
Plataforma: sobres de polvo
Intervalo: 0,02 - 3,00 mg/L Fe
Especificaciones
Especificaciones
25 mL
100
Suministros y reactivos del kit de pruebas de agua