missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach Pacific Pty Ltd FerroVer™ Iron Reagent Powder Pillows
For Iron determination by the 1,10 phenanthroline method, using FerroVer™Iron Reagent.
62.25€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 25 mL |
---|---|
Tipo | Suministros y reactivos del kit de pruebas de agua |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12041587
|
Hach Pacific Pty Ltd
85499 |
100 |
62.25€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
For Iron determination by the 1,10 phenanthroline method, using FerroVer™Iron Reagent. Hach Method 8008. USEPA approved for reporting wastewater analysis. Sample size: 25 mL. To confirm accurate results, see appropriate standard solutions on the Consumables tab.
Specifications
EPA compliant: Yes
Instrument: DR/3000, DR/2000
Method: 8008
Method Name: FerroVer
Platform: Powder Pillows
Range: 0.02 - 3.00 mg/L Fe
Especificaciones
25 mL | |
Suministros y reactivos del kit de pruebas de agua |