Learn More
Gibco™ Suero fetal bovino, exosome depleted
GREENER_CHOICE
El SBF con agotamiento de exosomas Gibco™ agiliza y estandariza los flujos de trabajo de cultivo celular para la investigación de exosomas. Está listo para su uso y el rendimiento probados para ahorrar tiempo y permitir preparaciones de exosomas óptimas.
Marca:  Gibco™ A2720801
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15434573
  • 1532.00€ / 500 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Ultrapuro
  • Estéril
  • Origen de EE. UU.
  • > 90 % agotado
  • Reduce la variabilidad
  • Rendimiento sin compromiso de crecimiento celular
  • Pruebas de calidad completa para esterilidad, micoplasma, rendimiento y endotoxinas
  • Desarrollado especialmente para la investigación de exosomas
Aplicaciones:
investigación de exosomas, inmunología, cáncer
Recommended Storage
Can be thawed and refrozen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Estados Unidos
Frasco
500 mL
Estéril
Fetal
Líquido
Suero fetal bovino
Agotamiento de exosomas
Congelado
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2465951RP Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA2720801,A2720803
Número de lote2597376P Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA2720801,A2720803
Número de lote2594646P Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA2720801,A2720803
Número de lote2631751RP_SG Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA2720801,A2720803
Número de lote2634264RP Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA2720801,A2720803
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gibco™ Suero fetal bovino, exosome depleted > 500 mL
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.