Learn More
Gibco™ Suero fetal bovino, exosome depleted
GREENER_CHOICE
El SBF con agotamiento de exosomas Gibco™ agiliza y estandariza los flujos de trabajo de cultivo celular para la investigación de exosomas. Está listo para su uso y el rendimiento probados para ahorrar tiempo y permitir preparaciones de exosomas óptimas.
194.00€ - 1532.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Age Fetal
País de origen Estados Unidos
Formulario Líquido
Tipo de producto Suero fetal bovino
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Formato Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Formato Precio Cantidad y disponibilidad  
15624559
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Gibco™
A2720803
50 mL One Shot
194.00€
50 ml
15434573
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Gibco™
A2720801
500 mL Frasco
1532.00€
500 ml
Descripción
Descripción
El SBF con disminución de exosomas se ha reducido en un ≥ 90 % de los exosomas endógenos y se ha diseñado para su uso en ensayos de aislamiento de exosomas de cultivo celular. Cada lote se prueba para el rendimiento de cultivo y agotamiento del exosoma, y se realizan nuestros ensayos de control de calidad estándar para ayudar a garantizar resultados óptimos y uniformes. Este SBF con disminución de exosomas listo para su uso para los aislamientos de exosomas de cultivo celular ayuda a eliminar los riesgos asociados a la preparación de reactivos de SBF mediante la ultracentrifugación, para obtener resultados óptimos de ensayos y un mayor rendimiento experimental.
  • Ultrapuro
  • Estériles
  • Origen de EE. UU.
  • > 90 % agotado
  • Reduce la variabilidad
  • Rendimiento sin compromiso de crecimiento celular
  • Pruebas de calidad completa para esterilidad, micoplasma, rendimiento y endotoxinas
  • Desarrollado especialmente para la investigación de exosomas
Aplicaciones
: investigación de exosomas, inmunología, cáncer
Especificaciones
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Estados Unidos
Suero fetal bovino
Estéril
Fetal
Líquido
Agotamiento de exosomas
Congelado
Documentos
Product Certifications
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.
Título del producto
Gibco™ Suero fetal bovino, exosome depleted