Learn More
Cytiva Suero fetal bovino, inactivado por calor
El suero fetal bovino GE HyClone, inactivado por calor, procede de Sudamérica y cumple las normativas de la UE.
Marca: Cytiva SV30160.03HI
309.55 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Filtrado a través de 3 filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 μm
- Trazabilidad completa compatible con buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP)
- Exhaustivas pruebas de calidad, rendimiento y analíticas
- Envasado de forma aséptica en una sala blanca de clase 100
- Se prueba cada lote de suero para garantizar la calidad y la esterilidad
- Agrupado después de la filtración y antes del envase final
- Pruebas por lotes disponibles previa solicitud
- Adecuado para aplicaciones de investigación
- Se suministra en un frasco de 500 ml.
Especificaciones
Sudamérica | |
500 mL | |
Sí |
Suero fetal bovino | |
Aplicaciones en investigación |
Título del producto
Cytiva Suero fetal bovino, inactivado por calor >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido