Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated, Brazil
Ofrecen un excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos, ganando la confianza de los investigadores con una calidad uniforme y un soporte galardonado
Marca: Gibco™ A3840402
481.76 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Los sueros bovinos fetales Gibco ofrecen un excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos, ganando la confianza de los investigadores con una calidad uniforme y un soporte galardonado que ayuda a satisfacer sus necesidades de investigación y presupuesto.
- Categoría del suero: Valor (estándar)
- Suero para el cultivo celular con líneas de células robustas
- Buena inversión para la investigación básica
- Nivel de endotoxinas: ≤50 EU/ml (niveles habituales: ≤10 EU/ml)
- Nivel de hemoglobina: ≤30 mg/dl
- Origen: Brasil
- Certificación ISO 13485; procesado en instalaciones reguladas por la FDA
- Etiquetado para diagnóstico «in vitro» (conforme con las pruebas de mayor nivel de esterilidad de USP)
- Filtrado triple a 0,1 µm
- El suero inactivado por calor en un frasco One-Shot de 50 ml aumenta las ventajas del flujo de trabajo, al tiempo que mantiene la calidad del suero. El frasco de 50 ml elimina la necesidad de dividir en alícuotas y reduce el riesgo de contaminación. La compra de suero inactivado por calor elimina los múltiples pasos necesarios para inactivar el calor y mejora la integridad y la uniformidad del producto, ya que la inactivación por calor se realiza en un entorno controlado.
- Boca ancha, borde biselado y forma curva para facilitar el vertido y el pipeteo
- Diseñado para congelar/descongelar sin dividir ni romper
- Se ajusta a las gradillas de tubos de ensayo y libera espacio en el congelador
- No hay contratiempos de etiquetado, ya que la etiqueta de nuestro envase fácil es de fácil lectura y contiene toda la información que necesita
- 33 % menos de residuos generados que la división en alícuotas a partir de frascos de 500 ml
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: ≤ – 10°C Condiciones de envío: Congelado |
|
Bovino | |
Liquid | |
Suero fetal bovino | |
Inactivado por calor | |
Triple filtrado, 0,1 µm | |
One Shot™ |
Fetal | |
Brasil | |
One Shot | |
10 x 50 mL | |
Estériles | |
Cualificado | |
Congelado |