Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated, Brazil
Ofrecen un excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos, ganando la confianza de los investigadores con una calidad uniforme y un soporte galardonado
56.50€ - 538.70€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: ≤ – 10°C Condiciones de envío: Congelado |
---|---|
Age | Fetal |
País de origen | Brasil |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Suero fetal bovino |
Código de producto | Marca | Cantidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15975161
|
Gibco™
A3840402 |
10 x 50 mL | One Shot |
538.70€
10 unidades |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15961842
|
Gibco™
A3840401 |
50 mL | One Shot |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Los sueros bovinos fetales Gibco ofrecen un excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos, ganando la confianza de los investigadores con una calidad uniforme y un soporte galardonado que ayuda a satisfacer sus necesidades de investigación y presupuesto
- Categoría de los sueros: Valor (estándar)
- Origen: Brasil
- Probado para virus y micoplasma. Se suministra con un certificado de análisis que detalla los resultados de control de calidad.
- Origen del suero bovino fetal (inactivado por calor): Brasil
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: ≤ – 10°C Condiciones de envío: Congelado |
|
Brasil | |
Suero fetal bovino | |
Cualificado |
Fetal | |
Líquido | |
Inactivado por calor | |
Congelado |