Learn More
Gibco™ Suero bovino fetal, cualificado, inactivado por calor, aprobado por la UE, origen sudamericano
Probado para virus y micoplasma. Se suministra con un certificado de análisis que detalla los resultados del control de calidad.
Marca:  Gibco™ 10500056
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11543407
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Categoría de los sueros: estándar
Origen: UE Aprobado (Sudamérica)
Probado para virus y micoplasma. Se suministra con un certificado de análisis que detalla los resultados del control de calidad.
Especificaciones
Especificaciones
Cultivo celular básico, investigación especializada y ensayos específicos
Almacenar en el congelador (de –5 a –30 °C)
UE Aprobado (Sudamérica)
Frascos
100 mL
Cualificado
Líquido
Inactivado por calor
Aprobado por la UE
Suero bovino fetal (inactivado por calor), aprobado por la UE (de origen sudamericano), 100 ml, líquido, temperatura de almacenamiento de –5 a –30 °C, especies ganado/especie bovina, testado para virus y micoplasma, hielo seco
Líquido
Suero bovino fetal (inactivado por calor)
Ganado/bovino
Virus y micoplasma
Cultivo celular básico, investigación especializada y ensayos específicos
Cualificado
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions