Learn More
Gibco™ Suero bovino fetal, cualificado, inactivado por calor, aprobado por la UE, origen sudamericano
Probado para virus y micoplasma. Se suministra con un certificado de análisis que detalla los resultados del control de calidad.
89.00€ - 451.00€
Especificaciones
Otros ensayos | Cultivo celular básico, investigación especializada y ensayos específicos |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Aprobado por la UE |
Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de –5 a –30 °C) |
País de origen | UE Aprobado (Sudamérica) |
Formulario | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11550356
|
Gibco™
10500064 |
500 mL |
451.00€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11543407
|
Gibco™
10500056 |
100 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Categoría de los sueros: EstándarOrigen: UE Aprobado (Sudamérica)
Probado para virus y micoplasma. Se suministra con un certificado de análisis que detalla los resultados del control de calidad.
Especificaciones
Cultivo celular básico, investigación especializada y ensayos específicos | |
Almacenar en congelador (de –5 a –30 °C) | |
Líquido | |
Ganado/bovino | |
Virus, micoplasma | |
Cultivo celular básico, investigación especializada y ensayos específicos | |
Cualificado |
Aprobado por la UE | |
UE Aprobado (Sudamérica) | |
Frascos | |
Cualificado | |
Líquido | |
Inactivado por calor |