Learn More
FGF basic/FGF2/bFGF Antibody (S03-9C3), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20011-50ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
FGF basic/FGF2/bFGF Monoclonal antibody specifically detects FGF basic/FGF2/bFGF in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
FGF basic/FGF2/bFGF | |
Monoclonal | |
0.3 mg/mL | |
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
Rabbit | |
Affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Western Blot | |
S03-9C3 | |
Unconjugated | |
Basic fibroblast growth factor, basic fibroblast growth factor bFGF, bFGF, FGFBprostatropin, fibroblast growth factor 2 (basic), HBGF-2, heparin-binding growth factor 2 | |
Recombinant protein of human FGF basic/FGF2/bFGF (Uniprot # P09038) | |
50 μg | |
Angiogenesis, Biologically Active Proteins, Cancer | |
2247 | |
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
IgG |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 12
Título del producto
FGF basic/FGF2/bFGF Antibody (S03-9C3), Novus Biologicals™ > 50 μg; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido