Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiber Optic Light Line
Fiber Optic Light Line with adjustable focusing optic.
Marca: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 160120
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
- Las líneas de luz son convertidores de punto a línea.
- Lente cilíndrica ajustable para reducir el ángulo de iluminación hasta 3 grados.
- Carcasa de aluminio anodizado negro resistente.
- Haz de fibra protegido con revestimiento de metal-PVC flexible de una longitud de 1000 mm.
- Con fibra óptica Puravis ecológica.
- Iluminación para objetivos con estructuras planas, es decir, impresión en comprobaciones.
- Crea una iluminación de línea uniforme.
- Tamaño de línea = 50 x 1,2 mm (160100) o 100 x 0,6 mm (160110) o 200 x 0,3 mm (160120).
- Iluminación de alta intensidad para examinar huellas. Para su uso con fuentes de luz fría KL1500HAL, KL1600LED o KL2500LED
Especificaciones
Línea de luz | |
Revestimiento exterior:15 mm | |
Iluminación para esteromicroscopía | |
3.3 ft. | |
Fibras ópticas de vidrio Puravis ecológicas |
0.6 in. | |
101 x 216 x 18 mm | |
Fuente de luz fría KL1600LED, KL2500LED o KL1500HAL | |
1000 mm | |
Tamaño de línea: 200 x 0,3 mm |