Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiber Optic Light Line
Fiber Optic Light Line with adjustable focusing optic.
1085.00€ - 1480.00€
Specifications
Tipo | Línea de luz de fibra óptica |
---|---|
Diámetro (imperial) | 0.6 in. |
Diámetro (métrico) | Revestimiento Ø exterior = 15 mm |
Para utilizar con (equipo) | Fuente de luz fría KL1600LED, KL2500LED o KL1500HAL |
Longitud (imperial) | 3.3 ft. |
Product Code | Brand | Tamaño | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Tamaño | Price | Quantity & Availability | |||||
11776718
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
160110 |
Tamaño de línea:100 x 0,6 mm |
1130.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10014590
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
160100 |
Tamaño de línea: 50 x 1,2 mm |
1085.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10636741
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
160120 |
Tamaño de línea: 200 x 0,3 mm |
1480.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Light lines are Spot to line converters.
- Adjustable cylindrical lens to reduce the illumination angle up to 3 degrees.
- Housing made of rugged, black anodized aluminum.
- Mechanically stable configuration when combined with a separate articulated arm.
- Fiber bundle protected with flexible metal PVC sheathing over a length of 1000 mm.
- With eco-friendly Puravis fiber optics.
- Illumination for objectives with flat structures, i.e. imprint on checks.
- Creates uniform line illumination.
- Line Size = 50 x 1.2 mm (160100), 100 x 0.6 mm (160110) or 200 x 0.3 mm (160120).
- High intense illumination for examination of footprints.
- To use with cold light source KL1500HAL, KL1600LED or KL2500LED.
Specifications
Línea de luz de fibra óptica | |
Revestimiento Ø exterior = 15 mm | |
3.3 ft. | |
Fibras ópticas de vidrio Puravis ecológicas |
0.6 in. | |
Fuente de luz fría KL1600LED, KL2500LED o KL1500HAL | |
1000 mm |