Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio Delrin™, 9 x 30 mm
GREENER_CHOICE
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio Fisherbrand™ Delrin™ de 9 x 30 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
Marca:  Fisherbrand™ HS27505C
12.46 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15340430
  • 19.10€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
  • Ofrece buena resistencia química y térmica (de -40 a +140°C).
  • Esterilizables en autoclave
  • Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
  • Diseño estable para su uso en baños de agua
  • Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo
Verde
Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio
Aberturas en forma de lágrima
1
110 x 110 x 85 mm
110 mm
30 mm
Esterilizable en autoclave
Tubos (de 15 a 50 ml), Tubos (30 mm)
9
Tubos de ensayo de 15 a 50 ml
Unidad
110 mm
85 mm
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio Delrin™, 9 x 30 mm > Color: verde, dimensiones (An x P x Al): 110 x 110 x 85 mm