Learn More
Agilent BioTek Cubo con filtro
Para su uso con Synergy LX
Marca:  Agilent BioTek 1505004
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15978550
  • 999.00€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
para ver el stock
Especificaciones
Synergy LX
EX 530/25, EM 590/25, espejo de 570 nm (rojo)