Learn More
Agilent BioTek Cubo con filtro
Para su uso con Synergy LX
999.00€
Código de producto | Marca | Excitación/emisión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Excitación/emisión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15998550
|
Agilent BioTek
1505006 |
EX 360/40, EM 460/40, espejo de 400 nm (azul) |
999.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15988550
|
Agilent BioTek
1505005 |
EX 485/20, EM 528/20, espejo de 510 nm (verde) |
999.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15978550
|
Agilent BioTek
1505004 |
EX 530/25, EM 590/25, espejo de 570 nm (rojo) |
999.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Synergy LX |