Learn More
BRAND™ Filtro para pipeta de transferencia
Se adaptan a pipetas de 0.5 a 5 ml o de 1 a 10 ml. Los filtros para micropipetas Transferpette™ están disponibles en paquetes de 25.
Marca:  BRAND™ 704653
20.60 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10193383
  • 22.76€ / paquete de 25
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Filtros para usar con Transferpette™ y Transferpette™ S.
  • Se adapta a pipetas de 0,5 a 5 ml o de 1 a 10 ml
  • Disponibles en packs de 25
Especificaciones
Especificaciones
De 1 a 10 ml
Pipetas S Transferpette™, Transferpette™
25/pack