Learn More
BRAND™ Filtro para pipeta de transferencia
Se adaptan a pipetas de 0.5 a 5 ml o de 1 a 10 ml. Los filtros para micropipetas Transferpette™ están disponibles en paquetes de 25.
13.80€ - 22.76€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Pipetas S Transferpette™, Transferpette™ |
---|---|
Cantidad | 25/pack |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10193383
|
BRAND™
704653 |
De 1 a 10 ml |
22.76€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10031313
|
BRAND™
704652 |
0,5 A 5 mL |
13.80€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Filtros para uso con pipetas Transferpette™ y Transferpette™ S
- Encajan en pipetas de 0.5 a 5 ml o de 1 a 10 ml
- Disponibles en paquetes de 25
Especificaciones
Pipetas S Transferpette™, Transferpette™ | |
25/pack |