Learn More
Kartell™ Desecadores de vacío y filtración
BIOPHARMA
Se pueden evacuar a 1 bar, con una pérdida que no supera los 0.03 mbar en 24 horas. Los desecadores de vacío y filtración Kartell™ son a prueba de implosión.
Marca:  Kartell™ 0023000
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10683272
  • 172.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • La cubierta de policarbonato transparente se sella en una junta tórica de neopreno ajustada en la brida de la base de polipropileno
  • El vacío inicial se estableció esparciendo un poco de grasa en la junta tórica
  • Bandeja extraíble para sostener un agente desecante
  • Incluye un grifo de liberación de vacío/conjunto de válvula antirretorno
  • El tapón especialmente ranurado del conjunto permite que, cuando sea necesario, el aire vuelva a entrar muy lentamente para evitar alterar el contenido
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno, policarbonato
4,35 l
175 mm
1 unidad
230 mm
200 mm
Certificados
Ver productos accesorios