Learn More
Kartell™ Desecadores de vacío y filtración
Se pueden evacuar a 1 bar, con una pérdida que no supera los 0.03 mbar en 24 horas. Los desecadores de vacío y filtración Kartell™ son a prueba de implosión.
122.00€ - 262.00€
Código de producto | Marca | Altura (métrico) interior | Altura (métrico) | Volumen (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) interior | Altura (métrico) | Volumen (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10365821
|
Kartell™
0055000 |
135 mm | 190 mm | 2,15 l | 150 mm |
122.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10683272
|
Kartell™
0023000 |
175 mm | 230 mm | 4,35 l | 200 mm |
172.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10335921
|
Kartell™
0055400 |
225 mm | 300 mm | 9,2 l | 250 mm |
262.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- La cubierta de policarbonato transparente sella una junta tórica de neopreno en la brida de la base de polipropileno
- Vacío inicial establecido con un poco de grasa repartida por la junta tórica
- Bandeja extraíble para contener un agente de secado
- Incluye grifo de liberación de vacío/conjunto de válvula antirretorno
- El tapón ranurado especialmente del conjunto permite que, cuando sea necesario, el aire vuelva a entrar muy lentamente para evitar alterar el contenido
Especificaciones
Polipropileno, policarbonato | |
1 unidad |