Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de volumen ajustable Finnpipette™ F2
Evite que el calor que desprenden las manos pueda influir en la exactitud de las mediciones gracias a estas pipetas, que cuentan con un mecanismo AVG aislado térmicamente.
356.00€ - 545.00€
Especificaciones
Descripción | Finnpipette F2 |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Número de canales | 1 |
Línea de productos | Finnpipette™ F2 |
Tipo | Pipeta de volumen variable |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Puntas compatibles | Color | Incrementos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Puntas compatibles | Color | Incrementos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11877341
|
Thermo Scientific™
4642010 |
De 0,2 to 2 µl | Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10 | Rosa | 0,002 μl |
460.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11817351
|
Thermo Scientific™
4642020 |
De 0,5 to 5 µl | Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10 | Rosa | 0,01μL |
356.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11827351
|
Thermo Scientific™
4642030 |
De 1 to 10 µl | Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10 | Rosa | 0,02 μl |
459.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11837351
|
Thermo Scientific™
4642040 |
De 1 to 10 µl | Finntip 250, Filter 10, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, anchura 250 | Amarillo | 0,02 μl |
459.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11847351
|
Thermo Scientific™
4642050 |
De 2 to 20 µl | Finntip 50 Micro, Filter 50 Micro | Botón turquesa | 0,02 μl |
459.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10413865
|
Thermo Scientific™
4642060 |
De 2 to 20 µl | Finntip 250, Filter 20, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, anchura 250 | Amarillo | 0,02 μl |
459.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11867351
|
Thermo Scientific™
4642070 |
De 10 to 100 µl | Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, Wide 250 | Amarillo | 0,2 μl |
465.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11877351
|
Thermo Scientific™
4642080 |
De 20 to 200 µl | Finntip 250, Filter 200, Flex 200, Flex Filter 200, 200 Ext, Filter 200 Ext, Wide 250 | Amarillo | 0,2 μl |
519.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11887351
|
Thermo Scientific™
4642090 |
De 100 to 1000 µl | Finntip 1000, Filter 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext, anchura 1000 | Azul | 1μL |
470.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11897351
|
Thermo Scientific™
4642100 |
0,5 A 5 mL | Finntip de 5 ml, filtro de 5 ml | Verde | 0,01 ml |
545.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11807361
|
Thermo Scientific™
4642110 |
De 1 a 10 ml | Finntip de 10 ml, filtro de 10 ml, Flex de 10 ml, filtro Flex de 10 ml Ext | Rojo | 0.02mL |
478.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11729528
|
Thermo Scientific™
4642120 |
De 5 to 50 µl | Finntip 50 Micro, Filter 50 Micro | Botón turquesa | 0,1μL |
356.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11739528
|
Thermo Scientific™
4642130 |
De 5 to 50 µl | Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, Wide 250 | Amarillo | 0,1μL |
358.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 con un diseño elegante y resistente es ideal para aplicaciones exigentes en las que la solidez y la durabilidad son esenciales. Construido con componentes PVDF resistentes que soportan productos químicos agresivos y los efectos dañinos de la luz UV. Totalmente esterilizable en autoclave.
Finnpipette F2: Fiabilidad probado para uso intensivo a largo plazo
Resistente y duradero
Finnpipette F2 contiene componentes PVDF resistentes que soportan productos químicos agresivos y los efectos dañinos de la luz UV. Su diseño resistente soporta el uso físico sin daños.
Totalmente esterilizable en autoclave
La descontaminación de Finnpipette F2 es sencilla, ya que no es necesario desmontarla la F2 para su esterilización en autoclave, lo que minimiza la interrupción y el tiempo de inactividad.
Mantenimiento sencillo
Simplemente retire el cono de punta para realizar el mantenimiento diario o la descontaminación cuando no se utiliza un autoclave.
Súper explosión
Aumento de un 150 % del flujo de aire para garantizar la administración eficaz de microvolúmenes y evitar la capilaridad en modelos de 50μ l y menos.
Amplia selección de puntas de pipeta Finntip
Las puntas Finntip se han diseñado y fabricado expresamente para los modelos Finnpipette y ofrecen un rendimiento, una precisión y una exactitud óptimos.
Marcado CE
La pipeta Finnpipette F2 con puntas Finntip compatibles cuenta con la marca CE de acuerdo con la directiva europea sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
Garantía de 5 años
Puede variar en función del país.
Especificaciones
Finnpipette F2 | |
1 | |
Pipeta de volumen variable |
Esterilizable en autoclave | |
Finnpipette™ F2 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.