Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette Adapters for 25 and 50mL tips
GREENER_CHOICE
Combine these Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette Adapters for 25 and 50mL tips with your pipette.
Marca:  Thermo Scientific™ 9420310
85.15 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10606111
  • 113.00€ / paquete de 5
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Combine these Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette Adapters for 25 and 50mL tips with your pipette. Choose sterile or nonsterile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Para puntas Finnitip Stepper de 25 o 50 ml
Punta Finntip Stepper de 25 ml, 50 ml
Estéril