Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette Adapters for 25 and 50mL tips
Combine these Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette Adapters for 25 and 50mL tips with your pipette.
105.00€ - 135.00€
Especificaciones
Descripción | Para puntas Finnitip Stepper de 25 o 50 ml |
---|---|
Para utilizar con | Punta Finntip Stepper de 25 ml, 50 ml |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10665911
|
Thermo Scientific™
9420300 |
No estériles |
135.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10606111
|
Thermo Scientific™
9420310 |
Estéril |
105.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Combine these Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette Adapters for 25 and 50mL tips with your pipette. Choose sterile or nonsterile.
Especificaciones
Para puntas Finnitip Stepper de 25 o 50 ml | |
Punta Finntip Stepper de 25 ml, 50 ml |