Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette Adapters for 25 and 50mL tips
Combine these Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette Adapters for 25 and 50mL tips with your pipette.
Marca: Thermo Scientific™ 9420300
137.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Combine these Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette Adapters for 25 and 50mL tips with your pipette. Choose sterile or nonsterile.
Especificaciones
Para puntas Finnitip Stepper de 25 o 50 ml | |
Punta Finntip Stepper de 25 ml, 50 ml | |
No estéril |