Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro Finntip™ Flex
Reduzca al mínimo el riesgo de contaminación cruzada. Estas puntas combinan la ergonomía de una punta de pipeta estándar y la seguridad y de una punta con filtro.
Marca: Thermo Scientific™ 94056510
199.86 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.00700kg
Descripción
Minimice el riesgo de contaminación cruzada con las puntas de pipeta con filtro Thermo Scientific™ Finntip™ Flex, que combinan la ergonomía de una punta de pipeta Finntip Flex estándar y la seguridad de una punta con filtro. Se ofrecen estériles y libres de ADN, ADNasa y ARNasa. Ideales para PCR y pipeteo de muestras radioactivas e infecciosas. Los filtros, hechos de una matriz de polietileno inerte y no sellada, son eficaces a la hora de eliminar la contaminación cruzada de líquidos y aerosoles entre la pipeta y la punta.
Información para pedidos:
Se suministran en gradillas de puntas esterilizadas y selladas al vacío.
Recomendada para:
Su uso en aplicaciones sensibles, como PCR y pipeteo de muestras radioactivas e infecciosas.
Especificaciones
Filtro Finntip Flex 30 μL, estéril | |
Con filtro | |
6 cm | |
Amarillo | |
FinnTip™ Flex |
30 μL | |
Estéril | |
Racl | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ | |
Estériles y preparados para PCR |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.