Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro Finntip™ Flex
Reduzca al mínimo el riesgo de contaminación cruzada. Estas puntas combinan la ergonomía de una punta de pipeta estándar y la seguridad y de una punta con filtro.
73.10€ - 328.00€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific™ Finnpipette™ |
Línea de productos | FinnTip™ Flex |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Código de color | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Código de color | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11833430
|
Thermo Scientific™
94056980 |
Finntip Flex Filtro 10 μL, estéril | 10 μL | Rosa | Estéril y listo para PCR |
268.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11843430
|
Thermo Scientific™
94056510 |
Filtro Finntip Flex 30 μL, estéril | 30 μL | Amarillo | Estériles y preparados para PCR |
273.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11853430
|
Thermo Scientific™
94056520 |
Finntip Flex con filtro, 100 µl, estériles | 100 μl | Amarillo | Estériles y preparados para PCR |
242.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11863430
|
Thermo Scientific™
94056380 |
Filtro Finntip Flex 200 μL, estéril | 200 μL | Amarillo | Estériles y preparados para PCR |
268.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11852703
|
Thermo Scientific™
94056580 |
Filtro Finntip Flex 300 μL, estéril | 300 μl | Naranja | Estéril y listo para PCR |
268.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11802713
|
Thermo Scientific™
94056710 |
Finntip Flex Filtro 1000 μL, estéril | 1000 μL | Azul | Estéril y listo para PCR |
298.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11862703
|
Thermo Scientific™
94056810 |
Filtro Finntip Flex 1200 μL, estéril | 1200 μL | Turquesa | Estériles y preparados para PCR |
328.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11475558
|
Thermo Scientific™
94056970 |
Finntip Flex Filtro 10 mL Ext., estéril | 10 mL | Rojo | Certificado de calidad |
73.10€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Minimice el riesgo de contaminación cruzada con las puntas de pipeta con filtro Thermo Scientific™ Finntip™ Flex, que combinan la ergonomía de una punta de pipeta Finntip Flex estándar y la seguridad de una punta con filtro. Se ofrecen estériles y libres de ADN, ADNasa y ARNasa. Ideales para PCR y pipeteo de muestras radioactivas e infecciosas. Los filtros, hechos de una matriz de polietileno inerte y no sellada, son eficaces a la hora de eliminar la contaminación cruzada de líquidos y aerosoles entre la pipeta y la punta.
Información sobre pedidos:
Se suministran en gradillas de puntas esterilizadas y selladas al vacío.
Recomendado para:
Su uso en aplicaciones sensibles, como PCR y pipeteo de muestras radioactivas e infecciosas.
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Con filtro | |
Estéril | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ | |
FinnTip™ Flex |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.