Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™ Multistepper
Realice aplicaciones de desplazamiento positivo con estas puntas, que resultan eficaces para suspensiones de células frágiles y aplicaciones que requieren una pureza biológica excepcional.
Marca: Thermo Scientific™ 9401330
149.60 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
Las puntas de pipeta Thermo Scientific Finntip Multistepper son extra largas y tienen más espacio de aire entre líquido y cono de la punta, para evitar la contaminación.
Diseñadas para aplicaciones que exijan el máximo nivel de pureza biológica; aplicaciones de desplazamiento positivo; y pipeteo de suspensiones celulares frágiles y macromoléculas.
Características:
- Para uso con pipetas Thermo Scientific Finnpipette™ Multistepper
- Longitud: 8,8cm
- Volumen: 1500 μl
Especificaciones
Finntip Multistepper, 10 x 96/gradilla, no estéril | |
Sin filtro | |
Turquesa | |
8,8cm | |
Gradilla | |
FinnTip™ |
1500 μl | |
No estéril | |
3,46 in | |
ISO 9001, ISO 14001 | |
Thermo Scientific™ FinnTip™ Multistepper |