Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con longitud extendida para micropipetas Finntip™
Garantice un pipeteo exacto y preciso. Estas puntas se han diseñado con nuestro conocimiento de manipulación de líquidos, con superficies hidrófobas y uniformemente lisas que impiden la retención de líquidos.
Marca: Thermo Scientific™ 9401410
125.60 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25076" para aplicar la oferta.
Descripción
Garantice un pipeteo exacto y preciso. Las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Finntip™ están fabricadas con materias primas de alta calidad y las últimas técnicas de moldeado. Las puntas Finntip se han diseñado con nuestro conocimiento de manipulación de líquidos. Nuestras modernas instalaciones de producción automatizada y nuestra experiencia nos permiten producir superficies uniformemente lisas e hidrófobas en el interior y el exterior de nuestras puntas, con el fin de evitar la retención de líquidos.
- La superficie lisa e uniforme evita la retención de líquidos.
- Intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml
- Disponibles en versión estéril y no estéril.
- Entre las opciones de envasado se incluyen gradillas, bolsas, cajas, cajas a granel y paquetes de recambio.
- Gradillas codificadas por colores para combinarlas con la pipeta Finnpipette compatible.
- La codificación por colores solo se aplica a la gradilla y el envase de recambio.
Nota:
Fabricación conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 (certificado CE/DIV)
Especificaciones
Finntip 1000 Ext, sin filtro, no estéril, a granel | |
Sin filtro | |
Finntip 1000 Ext | |
10,5 cm | |
Azul | |
FinnTip™ |
1000 μL | |
No estéril | |
4,1 in | |
A granel | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ | |
Certificado de calidad |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
24106R0 | Certificado de conformidad | 12/08/2024 | 9401410 |
24069R0 | Certificado de conformidad | 06/08/2024 | 9401410 |
24039R0 | Certificado de conformidad | 02/08/2024 | 9401410 |
24140R0 | Certificado de conformidad | 24/07/2024 | 9401410 |
24017R0 | Certificado de conformidad | 31/01/2024 | 9401410 |
Ofertas especiales
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Promoción exclusiva en manipulación de líquidos
Desbloquee la precisión: las mejores pipetas y consejos de promoción.Promo Code: 25076Expires: 2025-06-30
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85% -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.