Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta universales Finntip™
Garantice un pipeteo preciso con estas puntas de pipeta universales, diseñadas con nuestro conocimiento de la manipulación de líquidos, con superficies hidrófobas uniformemente lisas que evitan la retención de líquidos.
Marca: Thermo Scientific™ 9400266
Descripción
Garantice un pipeteo exacto y preciso con las puntas de pipeta universales Thermo Scientific™ Finntip™, fabricadas con materias primas de alta calidad y las últimas técnicas de moldeado. Las puntas Finntip se han diseñado con nuestro conocimiento de manipulación de líquidos. Nuestras modernas instalaciones de producción automatizada y nuestra experiencia nos permiten producir superficies uniformemente lisas e hidrófobas en el interior y el exterior de nuestras puntas, con el fin de evitar la retención de líquidos.
Características:
- La superficie lisa y uniforme evita la retención de líquidos.
- Intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml
- Disponibles en versión estéril y no estéril.
- Entre las opciones de envasado se incluyen gradillas, bolsas, cajas, cajas a granel y paquetes de recambio.
- Gradillas codificadas por colores para combinarlas con la pipeta Finnpipette compatible.
- La codificación por colores solo se aplica a la gradilla y el envase de recambio.
Nota:
Fabricación conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485 (certificado CE/DIV).
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Especificaciones
Kit de inicio de repuesto universal Finntip 250, sin filtro, no estéril, recarga | |
Sin filtro | |
Amarillo | |
2 in | |
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 | |
Compatibilidad universal | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ 250 |
250 μl | |
No estéril | |
Kit de inicio Finntip 250 Universal, rellenables | |
5,2cm | |
Recarga | |
Puntas 14 x 96 | |
Finntip |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
21323B0 | Certificado de conformidad | 31/12/2021 | 9400266 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.